Learn More
Thermo Scientific™ PC300 Immersion Circulators
Código de producto. 11914569 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
PC300
PC300 con puente
Tensión:
200/230 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tensión Frecuencia unitSize
11914569 PC300 200/230 V 50/60 Hz cada uno
12692825 PC300 con puente 200/230 V 50/60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11914569 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1590005B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4015.00€
    3840.00€ / paquete de 1
    Ahorro 175.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These circulators feature a 3.0Kw heater for rapid heatup, an all stainless-steel pump with ceramic rotors and extreme temperature performance ranging from -50° to +300°C.
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Circulators feature a 3.0Kw heater for faster time to temperature, an all stainless steel pump with ceramic rotors and offer extreme temperature performance ranging from -50° to +300°C. Features include an enhanced digital display and easy–to–use touchpad settings, allowing you to easily tune the temperature to meet your specific application requirements.
  • Temperatura máx.: de 300 °C
  • Estabilidad de la temperatura: 0,015
  • Calentador de 3,0 kW para alcanzar más rápido la temperatura deseada
  • Bomba de acero inoxidable en su totalidad con rotores de cerámica
  • Bomba aspirante-impelente con presión de 560 mbar y caudal de 24 l/min
  • Capacidad de calentamiento: 1,2 kW
  • Control de temperatura externo a través de conexión para sensor PT100
  • Alarmas por umbrales de aplicación para proteger su experimento
  • Límites superior e inferior de temperatura
  • Siete idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano, chino y japonés)
  • Diez programas de rampa con función de modificación durante el funcionamiento o la pausa
  • Puerto USB para control remoto
  • Reloj de tiempo real
  • Conexiones de puertos multifunción
    • Bomba de refuerzo (1 bar adicional)
    • Calentador de refuerzo (2 kW adicionales)
    • Dispositivo de autollenado
    • Caja de válvulas magnéticas/de solenoide (p. ej., para controlar la refrigeración de agua del grifo)
Información para pedidos:
Incluye mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con puente (solo –0025), tapón de bomba para circulación externa y cable de alimentación de 1,83 m (6 pies).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marca CE, lista UL, CSA, RoHS
Comunicaciones USB
Caudal 24 l/min
Tipo de bomba Bomba impelente, bomba de succión
Intervalo de temperatura -50°C a +300°C
Capacidad calorífica 3 kW
Presión máxima 500 mbar/ 8,12 psi
Modelo PC300
Temperatura máxima (métrico) 300 °C
Estabilidad de la temperatura 0,01 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,2 x 7,4 x 16,6 pulg (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Longitud (imperial) 9,2 in
Longitud (métrico) 23,3 cm
Anchura (imperial) 7,4 in
Anchura (métrico) 18,9 cm
Altura (imperial) 16,6 in
Altura (métrico) 42,1 cm
Peso (imperial) 10,4 lb
Peso (métrico) 4,7 kg
Requisitos eléctricos 200/230 V/50/60 Hz
Tensión 200/230 V
Frecuencia 50/60 Hz