Learn More
PBXIP1 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18498720 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498720 25 μL 25 microlitros
18212528 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18498720 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18322225ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    409.50€ / 25 microlitros
    Ahorro 23.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
PBXIP1 Polyclonal specifically detects PBXIP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PBXIP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Hematopoietic PBX-interacting protein, HPIPpre-B-cell leukemia transcription factor interacting protein 1, pre-B-cell leukemia homeobox interacting protein 1, pre-B-cell leukemia transcription factor-interacting protein 1
Símbolos de los genes PBXIP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SLPVETLGPASRMDPESERALQAPHSPSKTDGKELAGTMDGEGTLFQTESPQSGSILTEETEVKGTLEGDVCGVEPPGPGDTVVQGDLQETTVVTGLGPDTQDLEGQSPPQSLPSTPKAAWIR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57326
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only