missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PBEF/Visfatin/NAMPT Antibody (882104) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30633383 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30633383 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30633383 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB40441MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PBEF/Visfatin/NAMPT Monoclonal antibody specifically detects PBEF/Visfatin/NAMPT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PBEF/Visfatin/NAMPT
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 882104
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.4.2.12, MGC117256, NAmPRTase, Nampt, nicotinamide phosphoribosyltransferase, PBEF1110035O14Rik, PBEF1DKFZp666B131, Pre-B cell-enhancing factor, pre-B-cell colony enhancing factor 1, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1, VF, VISFATIN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PBEF/Visfatin, Pro27-His491, Accession # P43790
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10135
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.