Learn More
Clorhidrato de Pazopanib, TRC
Código de producto. 30041200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041200 100 mg 100 miligramos
30040860 250 mg 250 miligramos
30040747 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP210926100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635702-64-6
Fórmula molecular C21 H23 N7 O2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 473.98
Sinónimo Benzenesulfonamide, 5-[[4-[(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]-2-pyrimidinyl]amino]-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 5-[[4-[(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]-2-pyrimidinyl]amino]-2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 5-[[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)(methyl)amino]pyrimidin-2-yl]amino]-2-methylbenzenesulfonamide hydrochloride, GW 786034B, Pazopanib hydrochloride
Nombre IUPAC 5-[[4-[(2,3-dimetilindazol-6-il)-metilamino]pirimidina-2-il]amino]-2-metilbencenosulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3ccnc(Nc4ccc(C)c(c4)S(=O)(=O)N)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pazopanib Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23N7O2S.ClH/c1-13-5-6-15(11-19(13)31(22,29)30)24-21-23-10-9-20(25-21)27(3)16-7-8-17-14(2)28(4)26-18(17)12-16;/h5-12H,1-4H3,(H2,22,29,30)(H,23,24,25);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.1401
Porcentaje de pureza >95%