Learn More
Pax6 Antibody (PAX6/7078R), DyLight 594, R&D Systems™
Código de producto. 18366534 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18366534 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18366534 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314033DL594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Pax6 Monoclonal specifically detects Pax6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pax6
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon PAX6/7078R
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen keratitis), MGC17209, Oculorhombin, paired box 6, paired box protein Pax-6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (N-terminus; aa 1-300) of human Pax6 protein (Uniprot: P26367)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Diabetes Research, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5080
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Línea de productos Novus