missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax5/BSAP Antibody (1H9), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18048938 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18048938 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18048938 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP200258R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Pax5/BSAP Monoclonal specifically detects Pax5/BSAP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pax5/BSAP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 1H9
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen B cell specific activator protein, B-cell-specific transcription factor, BSAPB-cell lineage specific activator, paired box 5, paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator protein), paired box gene 5 (B-cell lineage specific activator), paired box homeotic gene 5, paired box protein Pax-5, transcription factor PAX 5
Símbolos de los genes PAX5
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody is Pax5, BSAP (1H9).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5079
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.