missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pax3 Antibody (274206) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 30668223 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30668223 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30668223 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11430W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pax3 Monoclonal antibody specifically detects Pax3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pax3
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 274206
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDHS, HuP2, HUP2MGC120384, MGC120381, MGC120382, MGC120383, MGC134778, paired box 3, paired box gene 3 (Waardenburg syndrome 1), paired box homeotic gene 3, paired box protein Pax-3, paired domain gene 3, paired domain gene HuP2, Waardenburg syndrome 1, WS1, WS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PAX-3, Met1-Leu215, Accession # P23760
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5077
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.