Learn More
Pax2 Antibody (PAX2/8671R), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200004479 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18604924 20 μg 20 microgramos
18690444 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18604924 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32057520ug
Rabbit Monoclonal Antibody
Pax2 Monoclonal antibody specifically detects Pax2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pax2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PAX2/8671R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen paired box 2, paired box gene 2, paired box homeotic gene 2, paired box protein Pax-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 223-354) of human Pax2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5076
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ