Learn More
Pax2 Antibody (CL9469) [DyLight 594], R&D Systems™
Código de producto. 30297151 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30297151 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30297151 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP288934DL594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Pax2 Monoclonal antibody specifically detects Pax2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pax2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL9469
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen paired box 2, paired box gene 2, paired box homeotic gene 2, paired box protein Pax-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q02962, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5076
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus