Learn More
Parvin gamma Antibody (8C5.2), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18610159 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610159 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610159 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308728PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Parvin gamma Monoclonal antibody specifically detects Parvin gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Parvin gamma
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 8C5.2
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen gamma-parvin, parvin, gamma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST-tagged recombinant protein corresponding to human Parvin gamma (Uniprot: Q9HBI0)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus