Learn More
3M™ Particulate Filter, P3 R, 2138
Descripción
Para protección contra partículas sólidas y líquidas, y ozono hasta 10 x OEL, obtenga 3M™ Particulate Filters, 2138. Además, también ofrecemos protección contra el vapor orgánico y los gases ácidos por debajo del OEL. Nuestros filtros ligeros P3 R combinan protección con comodidad. Son lo suficientemente versátiles como para utilizarlos en toda nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables, para un trabajo seguro en entornos peligrosos. Ofrecen baja resistencia respiratoria y buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y su flexibilidad significa que se ajustan cómodamente debajo de las protecciones de soldadura. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil con el sistema de conexión de filtro de bayoneta 3M™, y se pueden usar con cualquier máscara reutilizable 3M™ con una conexión tipo bayoneta.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cartucho | P3 R |
| Certificaciones/conformidad | EN143 : 2000, Aprobado por la CE |
| Tipo de conexión | Bayoneta |
| Descripción | 10 x TLV y vapores orgánicos/gas ácido por debajo del TLV, partículas sólidas y líquidas. Más protección contra el ozono |
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | P3 R |
| Tipo de producto | Filtro de partícula |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos farmacéuticos, productos químicos en polvo, construcción, cerámica de cantera, materiales refractarios |
| Para utilizar con (equipo) | Mascarillas faciales medias y completas |
| Cantidad | 1 Par |