Learn More
Parsaclisib, MedChemExpress
Descrizione
Parsaclisib (INCB050465) is a potent, selective and orally active inhibitor of PI3Kδ, with an IC50 of 1 nM at 1 mM ATP. Parsaclisib shows approximately 20000-fold selectivity over other PI3K class I isoforms. Parsaclisib can be used for the research of relapsed or refractory B-cell malignancies.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Parsaclisib |
| CAS | 1426698-88-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H22ClFN6O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | INCB050465 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (288.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCOC1=C([C@@H](C2)CNC2=O)C(F)=C(Cl)C=C1[C@@H](N3C4=NC=NC(N)=C4C(C)=N3)C |
| Peso molecular (g/mol) | 432.88 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?