Learn More
Parsaclisib, MedChemExpress
Código de producto. 16480597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480597 50 mg 50 miligramos
16476987 5 mg 5 miligramos
16475196 100 mg 100 miligramos
16464268 10 mg 10 miligramos
16463016 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109068
MedChemExpress Parsaclisib (INCB050465) is a potent, selective and orally active inhibitor of PI3Kδ, with an IC50 of 1 nM at 1 mM ATP. Parsaclisib shows approximately 20000-fold selectivity over other PI3K class I isoforms. Parsaclisib can be used for the research of relapsed or refractory B-cell malignancies.
Parsaclisib (INCB050465) is a potent, selective and orally active inhibitor of PI3Kδ, with an IC50 of 1 nM at 1 mM ATP. Parsaclisib shows approximately 20000-fold selectivity over other PI3K class I isoforms. Parsaclisib can be used for the research of relapsed or refractory B-cell malignancies.
Specifica
Nombre del producto químico o material Parsaclisib
CAS 1426698-88-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22ClFN6O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo INCB050465
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (288.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCOC1=C([C@@H](C2)CNC2=O)C(F)=C(Cl)C=C1[C@@H](N3C4=NC=NC(N)=C4C(C)=N3)C
Peso molecular (g/mol) 432.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.88
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.