Learn More
Paroxetine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Paroxetine hydrochloride is a potent selective serotonin-reuptake inhibitor, commonly prescribed as an and has GRK2 inhibitory ability with IC50 of 14 μM. Paroxetine hydrochloride can be used for the research of depressive disorder.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paroxetine hydrochloride |
| CAS | 78246-49-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H21ClFNO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | BRL29060 hydrochloride BRL29060A |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (273.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (13.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=C([C@H]2[C@H](COC3=CC=C(OCO4)C4=C3)CNCC2)C=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 365.83 |
| Mostrar más |