Learn More
R&D Systems™ Parotid Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Código de producto. 18122105 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Condición del tejido:
Normal
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Condición del tejido Tamaño de la unidad
18122105 Normal paquete de 5
1 options
Código de producto. 18122105 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.69€
    274.05€ / paquete de 5
    Ahorro 47.64€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Parotid Tissue Slides (Normal)
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Estado normativo This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Especie Human
Condición del tejido Normal
Línea de productos Novus