missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PARL Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498624 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498624 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498624 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176938MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PARL Polyclonal specifically detects PARL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PARL
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.21.105, mitochondrial, presenilin associated, rhomboid-like, PRO2207, rhomboid 7 homolog 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human PARL. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of PARL. Amino Acid Squence: RKAPRKVEPRRSDPG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Mitochondrial Fusion Proteins, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55486
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.