Learn More
Parimifasor, MedChemExpress
Código de producto. 16476997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476997 5 mg 5 miligramos
16470607 50 mg 50 miligramos
16465206 100 mg 100 miligramos
16454278 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109098
MedChemExpress Parimifasor (LYC30937) is an immunomodulator, with anti-inflammatory activity.
Parimifasor (LYC30937) is an immunomodulator, with anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parimifasor
CAS 1796641-10-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H11Cl2F4N5O
Cantidad 5 mg
Sinónimo LYC30937
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (144.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(Cl)=CC=C1)N/C(NC2=NNC(C(F)(F)F)=C2)=N/C3=CC(Cl)=CC(F)=C3
Peso molecular (g/mol) 460.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.21
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation