Learn More
Clorhidrato de Pararosanilina, TRC
Código de producto. 30132519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132519 25 g 25 g
30138694 50 g 50 g
30004244 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP19326825G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569-61-9
Fórmula molecular C19 H17 N3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 323.82
Sinónimo Benzenamine, 4,4'-[(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methylene]bis-, monohydrochloride (9CI), Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, monohydrochloride, C.I. Basic Red 9, monohydrochloride (8CI), Para Magenta (6CI), Basic Parafuchsine, Basic Red 9, C.I. 42500, C.I. Basic Red 9, Calcozine Magenta N, Fuchsine DR 001, Fuchsine SP, Fuchsine SPC, NSC 10460, Orient Para Magenta Base, Parafuchsin, Parafuchsine, Pararosaniline, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride, p-Fuchsin, p-Fuchsine, p-Rosaniline hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)-(4-iminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basic Red 9
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1189