Learn More
Paraldehído, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10319233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10319233 2.5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 10319233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    99.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 17.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Paraldehído, 99,5 % 2,5 l
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Paraldehído, frasco de plástico de 99,5 % 2,5 l, n.º de Cas 123-63-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 123-63-7
Punto de fusión 12°C
Punto de ebullición 65°C to 82°C
Envase PLÁSTICO
Fórmula molecular C6H12O3
Cantidad 2.5 L
Clave InChI SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1OC(C)OC(C)O1
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxano
Peso molecular (g/mol) 132.16
Porcentaje de pureza 99.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.