Learn More
Paraldehído, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10164730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10164730 1 L 1 LT
15254694 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10164730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275080010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123-63-7 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-63-7
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Clave InChI SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxano
SMILES CC1OC(C)OC(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraldehyde
Punto de fusión 12.0°C
Densidad 0.9900 g/mL
Punto de ebullición 124.0°C
Temperatura de inflamación 24°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4035 to 1.4055
Cantidad 1 L
Beilstein 19, 385
Índice Merck 15, 7131
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 125 g/L (25°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 1.31 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Paraldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.