Learn More
Tork Paper Wipes Roll W1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30243839 Tienda Tork Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
30243839 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 30243839 Proveedor Tork N.º de proveedor 130100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The 1-ply multipurpose Tork Wiping Paper is ideal for light wiping tasks and hand wiping.
  • Avoid streaky surfaces and lint deposits when cleaning glass with our Tork Wiping Paper.
  • Save time when refilling dispensers, thanks to this high-capacity roll that lasts longer.
  • Effectively tackle light wiping tasks and hand wiping with this multipurpose design.
  • Boost efficiency - use with our Tork Floor or Wall Stand Dispensers for easy one-handed use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Wiping Paper
Longitud (imperial) 1093.61 yd.
Longitud (métrico) 1000 m
Anchura (imperial) 9.65 in.
Anchura (métrico) 24.5 cm
Material Paper
Certificaciones/conformidad EU Ecolabel, FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
Color Blanco
Cantidad de embalaje 1 Ea.
Tela 1-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) EU Ecolabel, FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001