Learn More
Papel de yodato de almidón, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12960544 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12960544 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 12960544 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 208 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    112.06€ / 50 ml
    Ahorro 8.94€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombres de analitos o componentes Paper Starch iodide
Cantidad 50 mL