Learn More
Papel de fenolftaleína, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12980484 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12980484 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 12980484 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    240.41€ / 50 ml
    Ahorro 73.59€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombres de analitos o componentes Paper Phenolphtalein
Cantidad 50 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenolphthalein paper. European Pharmacopoeia Ref: 1063704 (RP 151)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .