Learn More
Motic™ Microscopio trinocular Panthera TEC POL
Código de producto. 17100861
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de objetivos:
Plano acromático CCIS™ UC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de objetivos unitSize
17100861 Plano acromático CCIS™ UC cada uno
1 options
Código de producto. 17100861 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100104600252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4535.00€
    4406.00€ / paquete de 1
    Ahorro 129.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los microscopios de última generación de Panthera TEC POL están diseñados para la inspección de todo tipo de materiales de polarización con birrefringencia y birreflexión.
Los modelos Motic™ Panthera TEC POL presentan una gran flexibilidad para la inspección de todo tipo de materiales de polarización, muestras transparentes y opacas, desde entornos educativos hasta de control de calidad industrial. Incluso las estructuras birrefringentes transparentes de la biología y la medicina (células del músculo cardíaco, paredes celulares secundarias, etc.) se pueden detectar mediante la iluminación de Koehler completa con fuente de luz halógena/LED intercambiable.
  • Objetivos del plano acromático UC centrados en el montaje sin tensión para obtener la máxima oscuridad del fondo de la imagen
  • La fuente de luz incidente LED de 3 W se puede cambiar fácilmente a diferentes temperaturas de color
  • Los soportes incidentes/transmitidos también llevan iluminación de Koehler completa con intercambiabilidad de LED/halógeno
  • Plataforma giratoria de 360° para facilitar la colocación de la muestra
  • Tubo intermedio con lente Bertrand enfocable y centrable preparado para el análisis conoscópico de cristales y minerales
  • Cabezal tipo Siedentopf con 25° de inclinación
  • Lentes de campo ancho con alto punto focal UC-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
  • Una lente con retícula de mira y pivote de posicionamiento
  • Cuerpo intermedio con analizador giratorio 360°, lente Bertrand y ranura para compensadores
  • Objetivos planos acromáticos sin tensión CCIS™ UC PL P 4X/0,1, 10X/0,25, 40X/0,65/S, 60X/0,8/S
  • Rastreador de luz Motic: Memoria de luz, modo de suspensión, indicador LED de intensidad y modo de luz con portaobjetivos con código invertido quíntuple
  • Puerto USB para fuente de alimentación de cámara externa
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13
Diafragma Diafragma iris
Eyepiece Punto focal alto de campo ancho 10X/22 mm
Estilo de cabeza Trinocular Seidentopf
Tipo de iluminación Halógeno/LED
Potencia de aumento 4X, 10X, 40X, 60X
Tipos de objetivos Plano acromático CCIS™ UC
Línea de productos Panthera TEC POL
Tipo de producto Microscopio polarizador
Campo de visión 22 mm
Para utilizar con (aplicación) Observación de muestras con birrefringencia y birreflexión
Incluye Filtro azul, cable de alimentación, tapa antipolvo, llave Allen, llave de portaobjetivos ajustable, bombilla HAL de repuesto, tabla de colores de interferencia, tornillos, 4 objetivos
Pieza nasal Quíntuple invertido
Distancia de trabajo Entre 0,35 y 30,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 410 x 300 x 395 mm
Altura (imperial) 15,6 in
Altura (métrico) 395 mm
Peso (métrico) 9,8 kg
Tensión 110/240 V