Learn More
Motic™ Microscopio Panthera TEC POL (i)
Código de producto. 17199368
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de objetivos:
Plano acromático CCIS™ UC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de objetivos Tamaño de la unidad
17199368 Plano acromático CCIS™ UC cada uno
1 options
Código de producto. 17199368 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100403300151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4765.00€
    4629.00€ / paquete de 1
    Ahorro 136.00€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Los microscopios de última generación de Panthera TEC POL están diseñados para la inspección de todo tipo de materiales de polarización con birrefringencia y birreflexión.
Los modelos Motic™ Panthera TEC POL presentan una gran flexibilidad para la inspección de todo tipo de materiales de polarización, muestras transparentes y opacas, desde entornos educativos hasta de control de calidad industrial. Incluso las estructuras birrefringentes transparentes de la biología y la medicina (células del músculo cardíaco, paredes celulares secundarias, etc.) se pueden detectar mediante la iluminación de Koehler completa con fuente de luz halógena/LED intercambiable.
  • Objetivos del plano acromático UC centrados en el montaje sin tensión para obtener la máxima oscuridad del fondo de la imagen
  • La fuente de luz incidente LED de 3 W se puede cambiar fácilmente a diferentes temperaturas de color
  • Los soportes incidentes/transmitidos también llevan iluminación de Koehler completa con intercambiabilidad de LED/halógeno
  • Plataforma giratoria de 360° para facilitar la colocación de la muestra
  • Tubo intermedio con lente Bertrand enfocable y centrable preparado para el análisis conoscópico de cristales y minerales
  • Cabezal tipo Siedentopf con 25° de inclinación con cámara Wi-Fi de alta velocidad digital integrada
  • Lentes de campo ancho con alto punto focal UC-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
  • Una lente con retícula de mira y pivote de posicionamiento
  • Cuerpo intermedio con analizador giratorio 360°, lente Bertrand y ranura para compensadores
  • Objetivos planos acromáticos sin tensión CCIS™ UC PL P 4X/0,1, 10X/0,25, 40X/0,65/S, 60X/0,8/S
  • Rastreador de luz Motic: Memoria de luz, modo de suspensión, indicador LED de intensidad y modo de luz con portaobjetivos con código invertido quíntuple
  • Salida de HDMI, USB para dispositivos externos, Ethernet y Wi-Fi
  • Modo de visualización en directo a través de Wi-Fi 1280 x 720, 1920 x 1080 píxeles (máxima definición), Ethernet 1280 x 720, 1920 x 1080 píxeles (máxima definición)
  • Memoria interna de 5 GB
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13
Transferencia de datos Wi-Fi (2,4 y 5 GHz), Ethernet
Tipo de cámara CMOS Wi-Fi Cámara de 4MP
Tipo de pantalla Presentación en vivo
Eyepiece Campo ancho UC-WF10X/22 mm
Estilo de cabeza Binoculares Seidentopf
Tipo de iluminación LED Koehler de 3 W y halógeno de cuarzo de 6 V/30 W con control de intensidad
Potencia de aumento 40X, 100X, 400X, 600X
Tipos de objetivos Plano acromático CCIS™ UC
Línea de productos Panthera TEC POL
Tipo de producto Microscopio polarizador
Resolución MP 4
Campo de visión 22 mm
Para utilizar con (aplicación) Observación de muestras con birrefringencia y birreflexión
Incluye Filtro azul, cable de alimentación, tapa antipolvo, llave Allen, llave de portaobjetivos ajustable, bombilla HAL de repuesto, tabla de colores de interferencia, tornillos, 4 objetivos
Tipo de software Motic™ Images Plus 3.0 para Windows™, OSX y Linux, aplicación MotiConnect para iOS y Android
Garantía Cámara y sistema eléctrico de 2 años, 5 años, mecánico y óptico
Distancia de trabajo Entre 0,35 y 30,5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 410 x 300 x 395 mm
Tensión 110/240 V