Learn More
Motic™ Panthera TEC POL Microscopio binocular
Descripción
Los Motic™ Panthera TEC POL modelos presentan una gran flexibilidad para la inspección de todo tipo de materiales polarizantes, muestras transparentes y muestras opacas, desde entornos educativos hasta control de calidad industrial. Incluso estructuras birrefringentes transparentes de biología y medicina (células del músculo cardíaco, paredes celulares secundarias, etc.) pueden detectarse mediante iluminación total Koehler con fuente de luz LED intercambiable/halógena.
- Objetivos del plano acromático UC centrados en el montaje sin tensión para obtener la máxima oscuridad del fondo de la imagen
- La fuente de luz incidente LED de 3 W se puede cambiar fácilmente a diferentes temperaturas de color
- Los soportes incidentes/transmitidos además llevan iluminación completa Koehler con intercambiabilidad LED/halógeno
- Plataforma giratoria de 360° para facilitar la colocación de la muestra
- Tubo intermedio con lente Bertrand enfocable y centrable preparado para el análisis conoscópico de cristales y minerales
- Cabezal tipo Siedentopf con 25° de inclinación
- Lentes de campo ancho con alto punto focal UC-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
- Una lente con retícula de mira y pivote de posicionamiento
- Cuerpo intermedio con analizador giratorio 360°, lente Bertrand y ranura para compensadores
- CCIS™ Objetivos acromáticos sin deformación UC PL P 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 60X/0.8/S
- Motic Trazador de luz: Memoria ligera, modo de suspensión, intensidad de luz LED de la nariz codificada en el quintuple, codificado invertido, e indicador de modo
- USB puerto para alimentación de cámara externa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13 |
| Diafragma | Diafragma iris |
| Eyepiece | Punto focal alto de campo ancho 10X/22 mm |
| Estilo de cabeza | Binoculares Seidentopf |
| Tipo de iluminación | Halógeno/LED |
| Potencia de aumento | 40X, 100X, 400X, 600X |
| Tipos de objetivos | Plano acromático CCIS™ UC |
| Línea de productos | Panthera TEC POL |
| Tipo de producto | Microscopio polarizador |
| Campo de visión | 22 mm |
| Mostrar más |