Learn More
Motic™ Pantera TEC Material Microscopio trinocular vertical
Descripción
La pantera TEC Está claramente centrado en las ciencias de los materiales, llenando el último vacío en la familia Panthera. El contraste de campo claro, campo oscuro y polarización simple combinado con una nueva iluminación segmental permite una iluminación incidente oblicua, perfecta para la detección de rayones u otros defectos en superficies planas y reflectantes sin necesidad de mover la muestra.
- Plan LD BD Objetivos con un alto rendimiento de imagen, montados en un revólver codificado de 5 pliegues
- La intensidad de la luz para cada posición del objetivo se memoriza automáticamente y se repetirá una vez que el objetivo se gire nuevamente.
- El iluminador Epi compacto lleva una ranura para polarizador y analizador, listo para el contraste de polarización y la reducción de reflejos internos.
- El iluminador también incluye controles para variar la luz incidente en términos de modo (BF o DF) y ángulo de iluminación.
- El campo de visión extendido ofrece un 21 % más de área visual en comparación con el sistema FOV básico de 20 mm
- División del haz (25° El ángulo de visión se fija en 50/50 (vis/foto)
- La iluminación incidente se realiza mediante un LED de 3 W con temperatura de color seleccionable.
- El soporte de tipo incidente/transmitido para materiales compuestos lleva además un sistema de iluminación LED transmitida con 39 LED montados en un condensador LED (aquí se aplicará una platina con inserto de vidrio).
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de cabeza | Trinocular |
| Tipo de iluminación | LED |
| Modelo | BD/DF/RL |
| Tipos de objetivos | Plan LD BD |
| Campo de visión | 22 mm |
| Pieza nasal | 5 veces |
| Stage Size | 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 in) |