Learn More
Motic™ Pantera TEC Material Microscopio trinocular vertical
Código de producto. 17138598
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
BD/DF/RL
BF/RL
BF/RL/LT
PanBD/DF/RL/LT
Stage Size:
152,4 x 101,6 mm (6 x 4 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Stage Size unitSize
17138598 BF/RL 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 in) cada uno
17148598 BF/RL/LT 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 in) cada uno
17158598 BD/DF/RL 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 in) cada uno
17143541 PanBD/DF/RL/LT 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17138598 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100104600191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4465.00€
    4341.00€ / paquete de 1
    Ahorro 124.00€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta pantera TEC ofrece un gran valor para la inspección de semiconductores y otros materiales diversos, especialmente en el control de calidad industrial y la educación técnica. El contraste de campo claro, campo oscuro y polarización cruzada se combinan con un nuevo, unique-to-Motic™ iluminación segmentaria que contribuyen a la versatilidad de este modelo.
La pantera TEC Está claramente centrado en las ciencias de los materiales, llenando el último vacío en la familia Panthera. El contraste de campo claro, campo oscuro y polarización simple combinado con una nueva iluminación segmental permite una iluminación incidente oblicua, perfecta para la detección de rayones u otros defectos en superficies planas y reflectantes sin necesidad de mover la muestra.
  • Plan LD BD Objetivos con un alto rendimiento de imagen, montados en un revólver codificado de 5 pliegues
  • La intensidad de la luz para cada posición del objetivo se memoriza automáticamente y se repetirá una vez que el objetivo se gire nuevamente.
  • El iluminador Epi compacto lleva una ranura para polarizador y analizador, listo para el contraste de polarización y la reducción de reflejos internos.
  • El iluminador también incluye controles para variar la luz incidente en términos de modo (BF o DF) y ángulo de iluminación.
  • El campo de visión extendido ofrece un 21 % más de área visual en comparación con el sistema FOV básico de 20 mm
  • División del haz (25° El ángulo de visión se fija en 50/50 (vis/foto)
  • La iluminación incidente se realiza mediante un LED de 3 W con temperatura de color seleccionable.
  • El soporte de tipo incidente/transmitido para materiales compuestos lleva además un sistema de iluminación LED transmitida con 39 LED montados en un condensador LED (aquí se aplicará una platina con inserto de vidrio).
Especificaciones
Estilo de cabeza Trinocular
Tipo de iluminación LED
Modelo BF/RL
Tipos de objetivos Plan LD BD
Campo de visión 22 mm
Pieza nasal 5 veces
Stage Size 152,4 x 101,6 mm (6 x 4 in)