Learn More
Motic™ Microscopio digital binocular Panthera Cloud
Código de producto. 17609830
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de objetivos:
Objetivos planos acromáticos UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-oil))
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de objetivos Tamaño de la unidad
17609830 Objetivos planos acromáticos UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-oil)) cada uno
1 options
Código de producto. 17609830 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100104601181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00€
    3564.00€ / paquete de 1
    Ahorro 106.00€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Panthera Cloud ha sido creado inteligentemente para facilitar su flujo de trabajo con una óptica de Ultra Contraste potente.
  • 25 °Cabezal binocular inclinado Siedentopf
  • Gira 360 grados°
  • Cámara SmartCam de 5 MP
  • Fuerte rendimiento óptico con óptica de Ultra Contraste (UC)
  • Ajuste de dioptrías: ±4
Especificaciones
Eyepiece WF 10X/22 mm
Estilo de cabeza Binocular
Tipo de iluminación Iluminación Kohler
Potencia de aumento 10X
Tipos de objetivos Objetivos planos acromáticos UC (4X, 10X, 40X(S), 100X(S-oil))