Learn More
Motic™ Microscopio trinocular vertical biológico Panthera C2
Código de producto. 17542845
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
40X, 100X (campo luminoso), 400X (contraste de fase)
40X, 100X, 400X
40X, 100X, 400X, 1000X
Modelo:
Trinocular Panthera C2
Trinocular Panthera C2 (paquete de contraste de fase simple)
Trinocular Panthera C2 (paquete de contraste de fase)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Potencia de aumento Modelo Tamaño de la unidad
17542845 40X, 100X, 400X, 1000X Trinocular Panthera C2 cada uno
17679820 40X, 100X, 400X Trinocular Panthera C2 cada uno
17689820 40X, 100X (campo luminoso), 400X (contraste de fase) Trinocular Panthera C2 (paquete de contraste de fase simple) cada uno
17699820 40X, 100X (campo luminoso), 400X (contraste de fase) Trinocular Panthera C2 (paquete de contraste de fase) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17542845 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100104601141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2238.81€
    1969.00€ / paquete de 1
    Ahorro 269.81€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El microscopio trinocular vertical biológico Panthera C2 es su solución de laboratorio personal para aplicaciones exigentes, con un gran campo de visión de 22 mm. El dispositivo de seguimiento de luz Motic™ facilitará la observación con el girador codificado, el LED muestra la intensidad de la luz y la función de encendido/apagado automático.
  • Un nuevo nivel mundial se ha encajado en una revolucionaria solución técnica orientada al futuro.
  • Microscopio trinocular Panthera C2 para ciencias de la vida: Su instrumento para aplicaciones exigentes.
  • Este modelo, con una serie completa de nuevos planos acromáticos UC que realizan un campo de visión de 22 mm, facilita un rendimiento excepcional.
  • La platina sin gradilla patentada contiene un único soporte deslizante doble para su manejo con una sola mano.
  • La iluminación es proporcionada por una fuente de luz halógena de 30 W, intercambiable con LED de 3 W, en una configuración Full Köehler.
  • El Motic™ El sistema LightTracer con revólver codificado, un modo de bajo consumo integrado (encendido/apagado automático) y un indicador de retroalimentación LED ayuda a simplificar su flujo de trabajo.
  • Cabezal trinocular tipo Siedentopf, 25° inclinado, 360° Giratorio (luz fija dividida 50:50)
  • Lentes de campo ancho N-WF con alto punto focal UC-WF10X/22mm con ajuste de dioptrías en ambas lentes y protectores de caucho
  • Revólver quíntuple codificado invertido con Motic™ LightTracer (Gestión inteligente de la iluminación)
  • Indicador de tira de luces LED
  • CCIS™ Plan UC Acromático (libre de Pb)
  • Sistema de enfoque grueso y fino coaxial con ajuste de tensión
  • Plataforma mecánica compacta con control de plataforma coaxial sin gradillas en posición baja integrado y soporte para muestras
  • Iluminación Köehler con LED 3W e iluminador halógeno 6V/30W intercambiable
  • USB puerto para fuente de alimentación de la cámara
  • Fuente de alimentación de 100 a 240 V (CE) con modo de suspensión
Especificaciones
Tipo de condensador Condensador Abbe codificado, enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para deslizadores de contraste
Tipo de pantalla Solo lente
Eyepiece Campo ancho UC-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías en ambos
Estilo de cabeza Siedentopf Trinocular, oscilación de 360°, inclinación de 25°
Tipo de iluminación Iluminación transmitida LED Koehler de 3 W y halógeno de cuarzo de 6 V/30 W con control de intensidad
Potencia de aumento 40X, 100X, 400X, 1000X
Modelo Trinocular Panthera C2
Tipos de objetivos Plano acromático CCIS UC (sin Pb)
Línea de productos Panthera
Tipo de producto Microscopio trinocular biológico vertical Panthera C2
Diseño óptico Infinito
Distancia de trabajo 4X/0,10 (WD 30,5 mm), 10X/0,25 (WD 17,4 mm), 40X/0,65/S (WD 0,6 mm), 100X/1,25/S-Oil (WD 0,16 mm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 282 x 210 x 396 mm
Peso (métrico) 8,4 kg