Learn More
Pannexin-1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200063308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18690162 0.02 mL 0.02 ml
18659741 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18690162 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2940600.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Pannexin-1 Polyclonal antibody specifically detects Pannexin-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pannexin-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen MGC21309, MRS1innexin, pannexin 1, pannexin-1, PX1, UNQ2529
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Pannexin-1 (NP_056183.2). ISLAFAQEISIGTQISCFSPSSFSWRQAAFVDSYCWAAVQQKNSLQSESGNLPLWLHKFFPYILLLFAILLYLPPLFWRFAAAPHICSDLKFIMEELDKVY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24145
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG