missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Pannexin-1 Polyclonal antibody specifically detects Pannexin-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Pannexin-1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | MGC21309, MRS1innexin, pannexin 1, pannexin-1, PX1, UNQ2529 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Pannexin-1 (NP_056183.2). ISLAFAQEISIGTQISCFSPSSFSWRQAAFVDSYCWAAVQQKNSLQSESGNLPLWLHKFFPYILLLFAILLYLPPLFWRFAAAPHICSDLKFIMEELDKVY |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?