Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Cellular Signaling |
| Objetivo | PANK4 |
| Sinónimo | DKFZp547M242, EC 2.7.1.33, FLJ10782, hPanK4, pantothenate kinase 4, Pantothenic acid kinase 4 |
| Símbolo de gen | PANK4 |