missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Pancreatic Lipase Antibody (PNLIP/9039) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30066551 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30066551 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30066551 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326995UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pancreatic Lipase Monoclonal antibody specifically detects Pancreatic Lipase in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pancreatic Lipase
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PNLIP/9039
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.1.1.21, EC 3.1.1.3, pancreatic lipasepancreatic triacylglycerol lipase, PL, PTL, triacylglycerol acylhydrolase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Pancreatic Lipase protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5406
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.