Learn More
Novus Biologicals™ Pancreas Tissue Slides (Adult Normal)- Frozen
Código de producto. 18696141 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
18696141 5 portaobjetos paquete de 5
1 options
Código de producto. 18696141 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP277581
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Especie Human
Especificidad de diana Pancreas
Contenido y almacenamiento Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.