missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pan RhO/RAC/CDC42 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18200312 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18200312 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18200312 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1466840.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

pan RhO/RAC/CDC42 Polyclonal specifically detects pan RhO/RAC/CDC42 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno pan RhO/RAC/CDC42
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 10-50 ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Formulación Sterile water with No Preservative
Alias de gen h12, oncogene RHO H12, ras homolog gene family, member A, Rho cDNA clone 12, Rho12, RhoA, RHOH12ARH12ARHAAplysia ras-related homolog 12, small GTP binding protein RhoA, transforming protein RhoA
Símbolos de los genes RHOA
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno A synthetic peptide as a part of human/rat/mouse/chicken/dog/frog (and more species) Rho-related GTP-binding proteins (RhOA, RhOB, RhOC, RhOF, RhOQ) and RAC1, RAC2, RAC3 and CDC42 conjugated to an immunogenic carrier protein was used as the immunogen.
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación mTOR Pathway, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 387
Especificidad de la prueba Specific for RhO family.
Reconstitución Reconstitute with 0.5 ml sterilized water.
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.