Learn More
Pamufetinib mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16491377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491377 50 mg 50 miligramos
16467877 5 mg 5 miligramos
16425158 10 mg 10 miligramos
16415866 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12423A
MedChemExpress Pamufetinib (TAS-115) mesylate is a potent VEGFRand hepatocyte growth factor receptor (c-Met/HGFR)-targeted kinase inhibitor, with IC50s of 30 and 32 nM for rVEGFR2 and rMET, respectively.
Pamufetinib (TAS-115) mesylate is a potent VEGFRand hepatocyte growth factor receptor (c-Met/HGFR)-targeted kinase inhibitor, with IC50s of 30 and 32 nM for rVEGFR2 and rMET, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pamufetinib mesylate
CAS 1688673-09-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27FN4O7S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo TAS-115 mesylate
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (122.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.O=C(C1=C(OC)C=C2N=CC=C(OC3=CC=C(NC(NC(CC4=CC=CC=C4)=O)=S)C=C3F)C2=C1)NC
Peso molecular (g/mol) 614.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.66
Porcentaje de pureza 99.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease