missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAMR1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30747667 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30747667 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30747667 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6517A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

PAMR1 Polyclonal antibody specifically detects PAMR1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAMR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen DKFZP586H2123, peptidase domain containing associated with muscle regeneration 1, Peptidase domain-containing protein associated with muscle regeneration 1, RAMPinactive serine protease PAMR1, regeneration associated muscle protease, Regeneration-associated muscle protease homolog
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PAMR1, Leu22-Lys737, Accession # NP_056245
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25891
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.