Learn More
Novus Biologicals™ Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand
Código de producto. 18796653 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,025 mg
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18796653 0,1 mg 0.10 miligramo
18705143 0,025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18796653 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP225297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    240.45€ / 0.1 miligramos
    Ahorro 14.55€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Applications: Functional, In vitro assay, In vivo assay, Ligand Activation
Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand is a synthetic tripalmitoylated lipohexapeptide analog of the immunologically active N-terminal portion of bacterial lipoprotein. It activates monocytes and macrophages and is also a potent activator of proinflammatory transcription factor NF-kB. Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand is recognized by a heterodimer formed between TLR1 and TLR2. Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand stimulation: If your cell line does not naturally express TLR1+ TLR2, co-transfect with plasmids pCMV/TLR1and pCMV/TLR2. Forty-eight hours after transfection, stimulate cells with 10 to 100ng/ml of Pam3CSK4 for 6 to 24 hours. Determine Pam3CSK4 stimulation using appropriate detection assays. Buffer: Sterile water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.5 mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 0,1 mg
Para utilizar con (aplicación) Activation of TLR1 and TLR2 heterodimer. Stimulation of TLR1 and TLR2 has been reported with 10 to 100ng/mL. Use in vitro assay reported in scientific literature (PMID: 24105263) Use in functional reported in scientific literature (PMID 25511699). Use in In-vivo reported in scientific literature (PMID 25466255). Use in ligand activation reported in multiple pieces scientific literature.
Objetivo Pam3CSK4, TLR1 and TLR2 Ligand
Especie Human/Mouse