Learn More
PAK2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067473 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18592582 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18592582 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1767210.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
PAK2 Polyclonal specifically detects PAK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PAK2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_002568
Alias de gen EC 2.7.11, gamma-PAK, p21 (CDKN1A)-activated kinase 2, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 2, p21-activated kinase 2, p58, PAK-2, PAK65EC 2.7.11.1, PAKgamma, S6/H4 kinase, serine/threonine-protein kinase PAK 2
Símbolos de los genes PAK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human PAK2. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of PAK2. Amino Acid Squence: PLPSVPEEKKPRHK
Peso molecular del antígeno 58 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5062
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only