missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAFAH1B2 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30602501 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30602501 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30602501 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347231PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PAFAH1B2 Polyclonal antibody specifically detects PAFAH1B2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAFAH1B2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.1.1.47, intracellular platelet-activating factor acetylhydrolase alpha 2 subunit, PAF acetylhydrolase 30 kDa subunit, PAF-AH 30 kDa subunit, PAFAH subunit beta, PAF-AH subunit beta, PAF-AH1b alpha 2 subunit, PAFAHB, platelet-activating factor acetylhydrolase 1b, catalytic subunit 2 (30kDa), platelet-activating factor acetylhydrolase IB subunit beta, platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, beta subunit 30kDa, platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, subunit 2 (30kDa)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, beta subunit 30kDa. (Uniprot# P68402)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5049
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.