Learn More
Cytiva Equipo de empaquetamiento
Código de producto. 10808910 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De 4 °C a 60 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura de funcionamiento (métrico) Tamaño de la unidad
10808910 De 4 °C a 60 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10808910 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18115325
En stock
Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas
El equipo de empaquetamiento de Tricorn incluye el Equipo de empaquetamiento 5/50 (conector de 5 mm y tubo de vidrio de 50 mm) o 10/100 (10conector mm y 100tubo de vidrio mm), juntas tóricas y unidad inferior de EPDM, tapa y tapón de cierre.
  • Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
  • Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
  • Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Equipo de empaquetamiento
Material PP/PEEK/EPDM/vidrio de borosilicato
Incluye 1 unidad inferior (tapa, portafiltro y junta tórica), 1 tubo de empaquetamiento 10/100, 1 conector de empaquetamiento
Estabilidad del pH pH de 0 a 14
Para utilizar con (aplicación) Medios de alto rendimiento como Sepharose High Performance, grado de preparación Superdex y Source
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 4 °C a 60 °C
Cantidad 1/pack