missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PACE4/PCSK6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18128059 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18128059 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18128059 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP105030

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

PACE4/PCSK6 Polyclonal specifically detects PACE4/PCSK6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PACE4/PCSK6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 3.75 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:8000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_002561.1
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.61, EC 3.4.21.75, PACE4EC 3.4.21.-, Paired basic amino acid cleaving enzyme 4, paired basic amino acid cleaving system 4, proprotein convertase subtilisin/kexin type 6, SPC4subtilisin-like protease, Subtilisin/kexin-like protease PACE4, Subtilisin-like proprotein convertase 4
Símbolos de los genes PCSK6
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence PDCEPGTYFDSE corresponding to internal region according to NP_612192.1, NP_612195.1, NP_612197.1, NP_612196.1, NP_612198.2, NP_612193.1, NP_612194.1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5046
Especificidad de la prueba This antibody is expected to recognize reported isoforms a, b, g, h (NP_002561.1; NP_612192.1; NP_612193.1; NP_612194.1 resp.).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.