missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PA28 Activator beta Subunit/PSME2 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30505291 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30505291 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30505291 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338170MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA28 Activator beta Subunit/PSME2 Polyclonal antibody specifically detects PA28 Activator beta Subunit/PSME2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PA28 Activator beta Subunit/PSME2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 11S regulator complex beta subunit, 11S regulator complex subunit beta, Activator of multicatalytic protease subunit 2, MCP activator, 31-kD subunit, PA28b, PA28betacell migration-inducing protein 22, proteasome (prosome, macropain) activator subunit 2 (PA28 beta), Proteasome activator 28 subunit beta, proteasome activator 28-beta, proteasome activator complex subunit 2, proteasome activator hPA28 subunit beta, REGbeta, REG-beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-239 of human PA28 Activator beta Subunit/PSME2 (NP_002809.2).,, Sequence:, MAKPCGVRLSGEARKQVEVFRQNLFQEAEEFLYRFLPQKIIYLNQLLQEDSLNVADLTSLRAPLDIPIPDPPPKDDEMETDKQEKKEVHKCGFLPGNEKVLSLLALVKPEVWTLKEKCILVITWIQHLIPKIEDGNDFGVAIQEKVLERVNAVKTKVEAFQTTISKYFSERGDAVAKASKETHVMDYRALVHERDEAAYGELRAMVLDLRAFYAELYHIISSNLEKIVNPKGEEKPSMY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5721
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.