missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p97/VCP Antibody (Hs-14), Novus Biologicals™

Código de producto. 18279890 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18279890 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18279890 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500455

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

p97/VCP Monoclonal specifically detects p97/VCP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p97/VCP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon Hs-14
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 3 to 12 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10 μg/mL
Alias de gen 15S Mg(2+)-ATPase p97 subunit, IBMPFDMGC8560, MGC131997, p97, TER ATPase, TERA, transitional endoplasmic reticulum ATPase, valosin containing protein, Valosin-containing proteinMGC148092, yeast Cdc48p homolog
Símbolos de los genes VCP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Freshly ejaculated human sperms were washed in PBS and extracted in 3% acetic acid, 10% glycerol, 30 mM benzaminidine. The acid extract was dialyzed against 0.2% acetic acid and subsequently used for immunization.
Peso molecular del antígeno 220 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7415
Especificidad de la prueba The antibody Hs-14 reacts with VCP (valosin-containing protein) a 220 kDa protein previously identified under the general name “intra-acrosomal protein”.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.