Learn More
p63/TP73L Antibody (TP63/2428), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18612099 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18612099 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18612099 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308736PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.45€
    607.95€ / 100 microlitros
    Ahorro 95.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
p63/TP73L Monoclonal antibody specifically detects p63/TP73L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno p63/TP73L
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon TP63/2428
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen amplified in squamous cell carcinoma, Chronic μgcerative stomatitis protein, CUSP, EEC3B(p51B), Keratinocyte transcription factor KET, KETRHS, LMS, OFC8SHFM4TP73LNBP, p40, p51tumor protein p53-like, p53CP, P63, p63AIS, p73H, P73L, p73LB(p51A), TP53CP, TP53L, Transformation-related protein 63, tumor protein 63, tumor protein p53-competing protein, tumor protein p63, tumor protein p63 deltaN isoform delta, Tumor protein p73-like
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human p63/TP73L protein (Uniprot: Q9H3D4 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8626
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus