missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p62/SQSTM1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18797523 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18797523 0.025 mL 25 microlitros
18785663 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18797523 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP148320SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 75 publications

p62/SQSTM1 Polyclonal specifically detects p62/SQSTM1 in Human, Mouse, Rat, Chicken samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p62/SQSTM1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:4000, Simple Western 1:25, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:25-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating reported in scientific literature (PMID 35389045)
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q13501, Q64337, O08623
Alias de gen A170, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBI3-associated protein p60, EBIAP, ORCA, OSIL, oxidative stress induced like, p60PDB3, p62, p62B, Paget disease of bone 3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, sequestosome 1, sequestosome-1, Ubiquitin-binding protein p62, ZIP3
Símbolos de los genes SQSTM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant protein made to the C terminal of the human p62/SQSTM1 protein (within residues 300-440). [Swiss-Prot Q13501]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, mTOR Pathway, Neurodegeneration, Protein Turnover, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8878
Especificidad de la prueba Human, mouse and rat. Immunogen sequence has 98% homology to sheep.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.