missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p62/SQSTM1 Antibody (864807) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18591679 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591679 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591679 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8028M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p62/SQSTM1 Monoclonal antibody specifically detects p62/SQSTM1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p62/SQSTM1
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 864807
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A170, Autophagy Receptor P62, DMRV, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBI3-associated protein p60, EBIAP, FTDALS3, NADGP, ORCA, OSIL, oxidative stress induced like, p60PDB3, p62, p62B, Paget disease of bone 3, PDB3, phosphotyrosine independent ligand for the Lck SH2 domain p62, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, sequestosome 1, sequestosome-1, Ubiquitin-binding protein p62, ZIP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human p62/SQSTM1, Asp368-Leu440, Accession # Q13501
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Chromatin Modifiers, Chromatin Research, DNA Methyltransferases, Epigenetics, Innate Immunity, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8878
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.