Learn More
p57 Kip2 Antibody (rKIP2/7238), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18588288 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18588288 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18588288 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320896AF700
Mouse Monoclonal Antibody
p57 Kip2 Monoclonal antibody specifically detects p57 Kip2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno p57 Kip2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rKIP2/7238
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Beckwith-Wiedemann syndrome, BWS, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, KIP2BWCR, p57, p57Kip2, WBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human p57 Kip2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1028
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ