Descripción
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | p53 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rTP53/8579 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human p53 protein |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |