Learn More
P4HA2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18611786 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611786 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611786 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299486PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
P4HA2 Polyclonal specifically detects P4HA2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Tipo de producto Antibody
Línea de productos Novus